2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-4-nitroimidazole
C15107000
EHERC15107000EA 114 EUR InStock
EHERC15107000
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005191
Numéro CAS: 696-23-1
EINECS: 211-790-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité