2-Nitro-m-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
C15109000
EHERC15109000EA 80 EUR InStock
EHERC15109000
2-Nitro-m-crésol
2-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…39 °C
Numéro MDL: MFCD00007125
Numéro CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité