Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-m-crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C15110000
EHERC15110000EA 85.6 EUR InStock
EHERC15110000
4-Nitro-m-crésol
4-Nitro-m-crésol


Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007333
Numéro CAS: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité