Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-4-Méthyl-2-pentanol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: (±)-Methyl isobutyl carbinol

C15122100
EHERC15122100EA 72.6 EUR InStock
EHERC15122100
(±)-4-Méthyl-2-pentanol
(±)-4-Méthyl-2-pentanol


Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.8093 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004550
Numéro CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
ONU: 2053
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité