Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-4 pentanone-2

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15123000
EHERC15123000EA 103 EUR InStock
EHERC15123000
Méthyl-4 pentanone-2
Méthyl-4 pentanone-2


Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 117.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité