4-Méthyl-1-pentène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15124400
EHERC15124400EA 74.4 EUR InStock
EHERC15124400
4-Méthyl-1-pentène
4-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 54 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –153.6 °C
Densité: 0.665 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008949
Numéro CAS: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité