m-Crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15140300
EHERC15140300EA 78.2 EUR InStock
EHERC15140300
m-Crésol
m-Crésol
Formule: CH₃C₆H₄OH
Point d'ébullition: 202.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.5 °C
Densité: 1.0336 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité