Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene

C15140400
EHERC15140400EA 70.7 EUR InStock
EHERC15140400
p-Crésol
p-Crésol


Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 201.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité