Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyl-2-pyrrolidone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15143000
EHERC15143000EA 76.3 EUR InStock
EHERC15143000
N-Méthyl-2-pyrrolidone
N-Méthyl-2-pyrrolidone


Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité