4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15143800
EHERC15143800EA 237 EUR InStock
EHERC15143800
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₇NO₆S
Numéro MDL: MFCD01941299
Numéro CAS: 110964-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité