Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 2-méthylvalérique

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid

C15147200
EHERC15147200EA 80 EUR InStock
EHERC15147200
(±)-Acide 2-méthylvalérique
(±)-Acide 2-méthylvalérique


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00002671
Numéro CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité