Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monensin sel monosodique hydraté

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C15291000
EHERC15291000EA 103 EUR InStock
EHERC15291000
Monensin sel monosodique hydraté
Monensin sel monosodique hydraté


Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁·H₂O
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité