Monocrotophos
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15300000
EHERC15300000EA 81.9 EUR InStock
EHERC15300000
Monocrotophos
Monocrotophos
Formule: C₇H₁₄NO₅P
Numéro CAS: 6923-22-4
EINECS: 230-042-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité