cis-9-Tricosène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15350000
EHERC15350000EA 118 EUR InStock
EHERC15350000
cis-9-Tricosène
cis-9-Tricosène
Formule: C₂₃H₄₆
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008988
Numéro CAS: 27519-02-4
EINECS: 248-505-7
Merck Index: 12,06288
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité