1-Naphtaldéhyde
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C15419800
EHERC15419800EA 192 EUR InStock
EHERC15419800
1-Naphtaldéhyde
1-Naphtaldéhyde
Formule: C₁₁H₈O
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004003
Numéro CAS: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité