Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphtol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15430000
EHERC15430000EA 78.2 EUR InStock
EHERC15430000
1-Naphtol
1-Naphtol


Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003930
Numéro CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité