Acide 2-naphtyloxyacétique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-Naphthoxyacetic acid
C15439000
EHERC15439000EA 81.9 EUR InStock
EHERC15439000
Acide 2-naphtyloxyacétique
Acide 2-naphtyloxyacétique
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004066
Numéro CAS: 120-23-0
EINECS: 204-380-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité