2-Nitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C15554200
EHERC15554200EA 67 EUR InStock
EHERC15554200
2-Nitroaniline
2-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1.446 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007687
Numéro CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité