Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrobenzène-D5

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C15557100
EHERC15557100EA 252 EUR InStock
EHERC15557100
Nitrobenzène-D5
Nitrobenzène-D5


Formule: C₆D₅NO₂
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044415
Numéro CAS: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité