Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-nitrobenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C15557400
EHERC15557400EA 65.1 EUR InStock
EHERC15557400
Acide 2-nitrobenzoïque
Acide 2-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 146…148 °C
Densité: 1.575 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007137
Numéro CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité