Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Oxyde de 4-nitroquinoleine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C15558000
EHERC15558000EA 76.3 EUR InStock
EHERC15558000
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine


Formule: C₉H₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00006738
Numéro CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité