2-Nitro-N-phénylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15559200
EHERC15559200EA 72.6 EUR InStock
EHERC15559200
2-Nitro-N-phénylaniline
2-Nitro-N-phénylaniline
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Numéro CAS: 119-75-5
EINECS: 204-348-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité