Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: o-Nitrophenol

C15590200
EHERC15590200EA 70.7 EUR InStock
EHERC15590200
2-Nitrophénol
2-Nitrophénol


Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 214.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.599 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011688
Numéro CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité