Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C15590400
EHERC15590400EA 78.2 EUR InStock
EHERC15590400
4-Nitrophénol
4-Nitrophénol


Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007331
Numéro CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06654
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité