2-Nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15615200
EHERC15615200EA 52.4 EUR InStock
EHERC15615200
2-Nitrotoluène
2-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 221.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007157
Numéro CAS: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
ONU: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité