3-Nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15615300
EHERC15615300EA 52.4 EUR InStock
EHERC15615300
3-Nitrotoluène
3-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15.5 °C
Densité: 1.1571 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007265
Numéro CAS: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
ONU: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité