n-Nonadécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15622000
EHERC15622000EA 67 EUR InStock
EHERC15622000
n-Nonadécane
n-Nonadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Point d'ébullition: 329.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.5 °C
Densité: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité