Acide nonadécanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C15622300
EHERC15622300EA 74.4 EUR InStock
EHERC15622300
Acide nonadécanoïque
Acide nonadécanoïque
Formule: C₁₉H₃₈O₂
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002754
Numéro CAS: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité