Nonanoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
C15623150
EHERC15623150EA 83.7 EUR InStock
EHERC15623150
Nonanoate de méthyle
Nonanoate de méthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009569
Numéro CAS: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité