Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Nonanol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C15623200
EHERC15623200EA 55.3 EUR InStock
EHERC15623200
1-Nonanol
1-Nonanol


Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.8419 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité