Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octacosane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: N-octacosane

C15710050
EHERC15710050EA 108 EUR InStock
EHERC15710050
n-Octacosane
n-Octacosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
MW: 394,77 g/mol
Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 0.8067 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009355
Numéro CAS: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité