Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stéarate d'éthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate

C15710150
EHERC15710150EA 85.6 EUR InStock
EHERC15710150
Stéarate d'éthyle
Stéarate d'éthyle


Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 0.8973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009006
Numéro CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité