Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15711000
EHERC15711000EA 68.9 EUR InStock
EHERC15711000
n-Octane
n-Octane


Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité