Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sébaçate de diméthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester

C15711030
EHERC15711030EA 80 EUR InStock
EHERC15711030
Sébaçate de diméthyle
Sébaçate de diméthyle


Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1.0989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008472
Numéro CAS: 106-79-6
EINECS: 203-431-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité