(±)-2-Octanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15711200
EHERC15711200EA 52.9 EUR InStock
EHERC15711200
(±)-2-Octanol
(±)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0.818 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004591
Numéro CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité