Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Octanone

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Octan-2-one

C15711250
EHERC15711250EA 72.6 EUR InStock
EHERC15711250
2-Octanone
2-Octanone


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.8171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009540
Numéro CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04731
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité