1-Octène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15711300
EHERC15711300EA 54.6 EUR InStock
EHERC15711300
1-Octène
1-Octène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009548
Numéro CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité