4-tert-Octylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C15712100
EHERC15712100EA 68.9 EUR InStock
EHERC15712100
4-tert-Octylphénol
4-tert-Octylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
Point d'ébullition: 279…281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…81 °C
Densité: 0.932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Numéro MDL: MFCD00002368
Numéro CAS: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité