2-Octynoate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Methyl 2-octynoate, Methyl oct-2-ynoate
C15715700
EHERC15715700EA 78.2 EUR InStock
EHERC15715700
2-Octynoate de méthyle
2-Octynoate de méthyle
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009530
Numéro CAS: 111-12-6
EINECS: 203-836-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité