Acide oléique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15727000
EHERC15727000EA 85.6 EUR InStock
EHERC15727000
Acide oléique
Acide oléique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16.7 °C
Densité: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité