Acide orotique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15747000
EHERC15747000EA 159 EUR InStock
EHERC15747000
Acide orotique
Acide orotique
Formule: C₅H₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00006027
Numéro CAS: 65-86-1
EINECS: 200-619-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité