Pentadécane-15-olide
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15757000
EHERC15757000EA 168 EUR InStock
EHERC15757000
Pentadécane-15-olide
Pentadécane-15-olide
Formule: C₁₅H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00039667
Numéro CAS: 106-02-5
EINECS: 203-354-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité