2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15841000
EHERC15841000EA 175 EUR InStock
EHERC15841000
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₇H₂₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00017526
Numéro CAS: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité