Dexpanthenol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15844500
EHERC15844500EA 177 EUR InStock
EHERC15844500
Dexpanthenol
Dexpanthenol
Formule: C₉H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00065006
Numéro CAS: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité