Methyl Parathion, certifié
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15890000
EHERC15890000EA 108 EUR InStock
EHERC15890000
Methyl Parathion, certifié
Méthyl Parathion
Formule: C₈H₁₀NO₅PS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041813
Numéro CAS: 298-00-0
EINECS: 206-050-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité