Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
C15898003
EHERC15898003EA 76.3 EUR InStock
EHERC15898003
Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Formule: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000094
Numéro CAS: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité