Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,5,6-Pentachloroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Pentachloroaniline

C15940000
EHERC15940000EA 110 EUR InStock
EHERC15940000
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline


Formule: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,35 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 206 °C
Numéro MDL: MFCD00014769
Numéro CAS: 527-20-8
EINECS: 208-410-3
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité