Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentachlorobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C15960000
EHERC15960000EA 83.7 EUR InStock
EHERC15960000
Pentachlorobenzène
Pentachlorobenzène


Formule: C₆HCl₅
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…85 °C
Densité: 1.8422 g/cm³ (10 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 608-93-5
EINECS: 210-172-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité