Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pentadécanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid

C15973740
EHERC15973740EA 89.3 EUR InStock
EHERC15973740
Acide pentadécanoïque
Acide pentadécanoïque


Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 0.8496 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002745
Numéro CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité