Acide pimélique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
C15977600
EHERC15977600EA 89.3 EUR InStock
EHERC15977600
Acide pimélique
Acide pimélique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…103 °C
Densité: 1.329 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004425
Numéro CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité